Learn More
Cloruro de (clorometil)trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Chloromethyl)triphenylphosphonium Chloride |
| CAS | 5293-84-5 |
| Fórmula molecular | C19H17Cl2P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (Chloromethyl)triphenyl-phosphonium Chloride, NSC 93980 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17ClP.ClH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].ClC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | clorometil(trifenil)fosfonio; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 347.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.0445 |