Learn More
Cloruro de (clorometil)trifenilfosfonio, 95 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10469590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10469590 25 g Frasco de vidrio 25 g
10294080 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10469590 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109530250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5293-84-5 | C19H17Cl2P | 347.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5293-84-5
Fórmula molecular C19H17Cl2P
Peso molecular (g/mol) 347.22
Número MDL MFCD00011867
Clave InChI SXYFAZGVNNYGJQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo chloromethyl triphenylphosphonium chloride, chloromethyltriphenylphosphonium chloride, chloromethyl triphenylphosphoniumchloride, phosphonium, chloromethyltriphenyl-, chloride, chloromethly triphenylphosphonium chloride, chloromethyl triphenylphosphanium chloride, chloromethyl triphenylphosphonium chliride, triphenyl chloromethyl-phosphonium chloride, acmc-1albk, phosphonium, chloromethyl triphenyl-, chloride
PubChem CID 197823
Nombre IUPAC clorometil(trifenil)fosfonio; cloruro
SMILES [Cl-].ClC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride
Nombre de nota tech., 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 258.0°C to 264.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2P(C6H5)3Cl
Cantidad 25 g
Fieser 07,62
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.21
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.