Learn More
(Clorometilo)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456837 250 g 250 g
11432487 10 g 10 g
11442487 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14303.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2344-80-1 | C4H11ClSi | 122.667 g/mol
(Chloromethyl)trimethylsilane is used for Wittig reaction and building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (clorometil)trimetilsilano se utiliza para la reacción de Wittig y compuestos básicos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,4 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Sensible a la humedad. Almacenar bajo argón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2344-80-1
Fórmula molecular C4H11ClSi
Peso molecular (g/mol) 122.667
Número MDL MFCD00000878
Clave InChI OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
PubChem CID 75361
Nombre IUPAC silano de diazometil(trimetil)
SMILES C[Si](C)(C)CCl
Especificaciones
Punto de ebullición 97°C to 98°C
Nombre del producto químico o material (Chloromethyl)trimethylsilane
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 906705
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Información de solubilidad Soluble in water (0.4g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.67
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.418
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.886