Learn More
Carbonato de clorometil propilo, TRC
Código de producto. 30360412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360412 500 mg 500 miligramos
30366496 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369225500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35273-90-6
Fórmula molecular C5H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 152.58
Sinónimo Chloromethyl Carbonic Acid Propyl Ester
Nombre IUPAC Carbonato de clorometil propilo
SMILES CCCOC(=O)OCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl Propyl Carbonate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9ClO3/c1-2-3-8-5(7)9-4-6/h2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.024