Learn More
Pivalato de clorometilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloromethyl Pivalate |
| CAS | 18997-19-8 |
| Fórmula molecular | C6H11ClO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethylpropanoic Acid Chloromethyl Ester, Chloromethanol Pivalate, (2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)methyl Chloride, 2,2-Dimethylpropionic Acid Chloromethyl Ester, Chloromethyl 2,2-dimethylpropanoate, Chloromethyl 2,2-Dimethylpropionate, Chloromethyl Pivalate, Chloromethyl Trimethylacetate, Pivaloyloxymethyl Chloride, [(tert-Butylcarbonyl)oxy]methyl Chloride, α,α-Dimethylpropionyloxymethyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)OCCl |
| Nombre IUPAC | clorometil 2,2-dimetilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 150.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0448 |