Learn More
Pivalato de clorometilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10711925 500 g Frasco de vidrio 500 g
10468710 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10711925 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161465000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18997-19-8 | C6H11ClO2 | 150.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18997-19-8
Fórmula molecular C6H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 150.60
Número MDL MFCD00000884
Clave InChI GGRHYQCXXYLUTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, chloromethyl ester, pivalic acid chloromethyl ester, pivaloyloxymethyl chloride, pivaloylmethyl chloride, chloromethyl trimethylacetate, 2,2-dimethylpropionic acid chloromethyl ester, chioromethyl pivalate, chloromethyl pivaloate, chloro-methyl pivalate
PubChem CID 87885
Nombre IUPAC clorometil 2,2-dimetilpropanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl pivalate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0380g/mL
Punto de ebullición 146°C to 148°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCO2CH2Cl
Índice de refracción 1.4160 to 1.418
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.038
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,toluene and chlorinated,hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.6
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloromethyl pivalate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.