Learn More
Pivalato de clorometilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473984 25 g 25 g
11483984 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473984 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11967.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18997-19-8 | C6H11ClO2 | 150.60 g/mol
Chloromethyl pivalate acts as an intermediate in the synthesis of active pharmaceutical ingredients. It is also involved in the acylation reaction with 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)adenine. It serves as a protecting reagent used for the N-protection of amines. It is also employed in the preparation of pivaloyloxy methyl ester of ofloxacin as a prodrug. Further, it is used to prepare sulbactam pivoxil by reaction with sodium salt of sulbactam. In addition to this, it is used as a reagent during the synthesis of an isoindoline-annulated and continuous-flow organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pivalato de clorometilo actúa como intermedio en la síntesis de ingredientes farmacéuticos activos. También participa en la reacción de acilación con la 9-(2-fosfonilmetoxietil)adenina. Sirve como reactivo de protección utilizado para la N-protección de aminas. También se emplea en la preparación del éster metílico de pivaloiloxi de ofloxacino como profármaco. Además, se utiliza para preparar Sulbactam pivoxil por reacción con la sal sódica de Sulbactam. Además, se utiliza como reactivo durante la síntesis de una síntesis orgánica de isoindolina-anulada y de flujo continuo.
Solubilidad
Miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18997-19-8
Fórmula molecular C6H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 150.60
Número MDL MFCD00000884
Clave InChI GGRHYQCXXYLUTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, chloromethyl ester, pivalic acid chloromethyl ester, pivaloyloxymethyl chloride, pivaloylmethyl chloride, chloromethyl trimethylacetate, 2,2-dimethylpropionic acid chloromethyl ester, chioromethyl pivalate, chloromethyl pivaloate, chloro-methyl pivalate
PubChem CID 87885
Nombre IUPAC clorometil 2,2-dimetilpropanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl pivalate
Densidad 1.045
Punto de ebullición 146°C to 148°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Fórmula lineal (CH3)3CCO2CH2Cl
Índice de refracción 1.417
Cantidad 25 g
Número UN UN2924
Beilstein 1560838
Información de solubilidad Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.6
Porcentaje de pureza 97%