Learn More
Clorometil fenil sulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10129499 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10129499 25 g Frasco de vidrio 25 g
10017949 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10129499 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202360250
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 7205-91-6 | C7H7ClS | 158.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7205-91-6
Fórmula molecular C7H7ClS
Peso molecular (g/mol) 158.64
Número MDL MFCD00000921
Clave InChI LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl phenyl sulfide, chloromethylthiobenzene, alpha-chlorothioanisole, phenyl chloromethyl sulfide, chloromethyl phenyl sulphide, phenylthio methyl chloride, chloromethyl thio benzene, sulfide, chloromethyl phenyl, chloromethyl phenyl sulfane, benzene, chloromethyl thio
PubChem CID 81623
Nombre IUPAC clorometilsulfanilbenceno
SMILES ClCSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl phenyl sulfide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 66°C (0.3 hPa)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SCH2Cl
Índice de refracción 1.595
Cantidad 25 g
Beilstein 06,III,1002
Fieser 09,107; 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Gravedad específica 1.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.65
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido