Learn More
Metilsulfuro de clorometilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393036 50 g 50 g
11383036 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10858.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.74€
    156.65€ / 50 g
    Ahorro 34.09€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2373-51-5 | C2H5ClS | 96.57 g/mol
Chloromethyl methyl sulfide is used as a methylene transfer reagent for iron(II) mediated cyclopropanation and for carbonyl and aromatic compounds. It protects alcohols as their methylthiomethyl (MTM) ethers by reaction, e.g. with NaH/NaI in DME. It is also used for the preparation of MTM esters of carboxylic acids, e.g. by treatment of the K salt of the acid in the presence of NaI and 18-crown-6 and for reaction with cyclopentadienyl iron dicarbonyl dimer in the formation of an iron-containing methylene transfer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro metílico de clorometilo se utiliza como reactivo de transferencia de metileno para la ciclopropanación mediada por hierro(II) y para compuestos de carbonilo y aromáticos. Protege los alcoholes como a sus propios éteres metiltiometilo (MTM) por reacción, por ejemplo, con NaH/NaI en DME. También se utiliza para la preparación de ésteres MTM de ácidos carboxílicos, por ejemplo, al tratar la sal K del ácido en presencia de NaI y 18-corona-6 y al someterlo a una reacción con dímeros dicarbonílicos de hierro de ciclopentadienilo en la formación de un agente de transferencia de metileno con contenido en hierro.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo, éter y diclorometano. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °- C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2373-51-5
Fórmula molecular C2H5ClS
Peso molecular (g/mol) 96.57
Número MDL MFCD00000923
Clave InChI JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl methyl sulfide, chlorodimethyl sulfide, methylthiomethyl chloride, chloro methylthio methane, methane, chloro methylthio, chlorodimethyl thioether, chloromethyl methyl thioether, monochlorodimethyl sulfide, chloro methylsulfanyl methane, clorodimetilsolfuro
PubChem CID 16916
Nombre IUPAC cloro(metilsulfanil)metano
SMILES CSCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl methyl sulfide
Densidad 1.16
Punto de ebullición 104°C to 105°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.498
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Beilstein 1730851
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile,ether and dichloromethane. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.58
Porcentaje de pureza 95%