Learn More
Carbonato de clorometilmetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloromethyl Methyl Carbonate |
| CAS | 40510-81-4 |
| Fórmula molecular | C3 H5 Cl O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Tenofovir Impurity 52 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5ClO3/c1-6-3(5)7-2-4/h2H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)OCCl |
| Nombre IUPAC | metilcarbonato de clorometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 124.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.9927 |