Learn More
Laurato de clorometilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloromethyl Laurate |
| CAS | 61413-67-0 |
| Fórmula molecular | C13 H25 Cl O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dodecanoic Acid Chloromethyl Ester, Chloromethyl Dodecanoate, Dodecanoyloxymethyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)16-12-14/h2-12H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCl |
| Nombre IUPAC | dodecanoato de clorometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 248.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.1543 |