Learn More
Laurato de clorometilo, TRC
Código de producto. 30362840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30362840 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30362840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3710051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl Laurate
CAS 61413-67-0
Fórmula molecular C13 H25 Cl O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Dodecanoic Acid Chloromethyl Ester, Chloromethyl Dodecanoate, Dodecanoyloxymethyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)16-12-14/h2-12H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCl
Nombre IUPAC dodecanoato de clorometilo
Peso molecular (g/mol) 248.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1543