Learn More
Carbonato isopropílico de clorometilo, TRC
Código de producto. 30135264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135264 100 g 100 g
30010956 10 g 10 g
30007706 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369230100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35180-01-9
Fórmula molecular C5 H9 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 152.58
Sinónimo Carbonic acid, chloromethyl 1-methylethyl ester (9CI, ACI), Chloromethyl 1-methylethyl carbonate (ACI), [(Isopropyloxycarbonyl)oxy]methyl chloride, Chloromethyl isopropyl carbonate, Chloromethyl propan-2-yl carbonate, Isopropoxycarbonyloxymethyl chloride, Isopropyl chloromethyl carbonate
Nombre IUPAC Clorometil propano-2-ilcarbonato
SMILES CC(C)OC(=O)OCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl Isopropyl Carbonate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9ClO3/c1-4(2)9-5(7)8-3-6/h4H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.024