Learn More
Isobutirato de clorometil, TRC
Código de producto. 30356782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356782 250 mg 250 miligramos
30359803 1 g 1 g
30352651 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356782 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC381950250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61644-18-6
Fórmula molecular C5H9O2Cl
Peso molecular (g/mol) 136.57
Sinónimo (Isobutyryloxy)methyl chloride, Isobutyric acid chloromethyl ester, Chloromethyl 2-methylpropionate, Chloromethyl 2-methylpropanoate
Nombre IUPAC clorometil 2-metilpropanoato
SMILES CC(C)C(=O)OCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl Isobutyrate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9ClO2/c1-4(2)5(7)8-3-6/h4H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0291