Learn More
Éter clorometílico hexafluoroisopropílico, TRC
Código de producto. 30138276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138276 5 g 5 g
30137739 25 g 25 g
30006064 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5878785G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26103-07-1
Fórmula molecular C4H3ClF6O
Peso molecular (g/mol) 216.51
Sinónimo 2-(Chloromethoxy)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-chloromethoxypropane, Chloromethyl 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propyl Ether, Chloromethyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl Ether
Nombre IUPAC 2-(clorometoxi)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropano
SMILES FC(F)(F)C(OCCl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl Hexafluoroisopropyl Ether
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3ClF6O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9777