Learn More
Éter etílico de clorometilo al 90 %, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloromethyl Ethyl Ether |
| CAS | 3188-13-4 |
| Fórmula molecular | C3H7ClO |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Ethoxychloromethane, Ethoxymethyl Chloride, Ethyl Chloromethyl Ether, Chloromethoxyethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7ClO/c1-2-5-3-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOCCl |
| Nombre IUPAC | clorometoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 94.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0185 |