Learn More
Éter etílico de clorometilo, 80 %, téc., estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10294981 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10294981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 355720250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl ethyl ether
Nombre de nota tech. 80%
CAS 3188-13-4
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 82°C
Temperatura de inflamación 19°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 75% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H7ClO
Fórmula lineal CH3CH2OCH2Cl
Índice de refracción 1.4000 to 1.405
Número MDL MFCD00000887
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.01
Sinónimo chloromethyl ethyl ether, chloromethoxy ethane, ethane, chloromethoxy, chloromethylethylether, ethoxymethyl chloride, ethyl chloromethyl ether, ethoxychloromethane, ether, chloromethyl ethyl, ethoxy methyl chloride
Clave InChI FCYRSDMGOLYDHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCl
Nombre IUPAC clorometoxietano
Estabilizante CaCl2
Peso molecular (g/mol) 94.54
PubChem CID 18523
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.54
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloromethyl ethyl ether, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.