Learn More
Carbonato de clorometil etilo, TRC
Código de producto. 30350118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350118 10 g 10 g
30356420 500 mg 500 miligramos
30358625 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30350118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36930010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35179-98-7
Fórmula molecular C4H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 138.55
Sinónimo Carbonic Acid Chloromethyl Ethyl Ester
Nombre IUPAC Carbonato de clorometil etilo
SMILES CCOC(=O)OCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl Ethyl Carbonate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7ClO3/c1-2-7-4(6)8-3-5/h2-3H2,1H3