Learn More
Óxido de (clorometildifenilfosfina, TRC),
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Chloromethyl)diphenylphosphine Oxide |
| CAS | 1806-49-1 |
| Fórmula molecular | C13H12ClOP |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (Chloromethyl)diphenyl-phosphine Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12ClOP/c14-11-16(15,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2 |
| SMILES | ClCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [clorometil(fenil)fosforil] benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 250.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0314 |