Learn More
(Clorometil)dimetilclorosilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434260 10 g 10 g
11422707 25 g 25 g
11432707 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14899.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1719-57-9 | C3H8Cl2Si | 143.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1719-57-9
Fórmula molecular C3H8Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 143.08
Número MDL MFCD00000875
Clave InChI ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloro chloromethyl dimethylsilane, chloromethyl dimethylchlorosilane, chloromethyldimethylchlorosilane, silane, chloro chloromethyl dimethyl, cmdmcs, chloro cholromethyl dimethylsilane, ch3 2sicl ch2cl, chloromethylchlorodimethylsilane, dimethylchloromethylchlorosilane, chloro chloromethyl-dimethylsilane
PubChem CID 74393
Nombre IUPAC cloro-(clorometil)-dimetilsilano
SMILES C[Si](C)(Cl)CCl
Especificaciones
Punto de ebullición 110°C to 113°C
Nombre del producto químico o material (Chloromethyl)dimethylchlorosilane
Cantidad 10 g
Fórmula lineal ClCH2Si(CH3)2Cl
Número UN UN2985
Beilstein 1731933
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.09
Porcentaje de pureza 98%
Olor Acrid
Índice de refracción 1.437
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.082