Learn More
Dimetilcarbamato de clorometilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloromethyl Dimethylcarbamate |
| CAS | 49622-08-4 |
| Fórmula molecular | C4H8ClNO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Chloromethyl N,N-Dimethylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8ClNO2/c1-6(2)4(7)8-3-5/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)OCCl |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilcarbamato de clorometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 137.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0244 |