Learn More
Dietilcarbamato de clorometilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloromethyl Diethylcarbamate |
| CAS | 133217-92-2 |
| Fórmula molecular | C6H12ClNO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Diethyl-carbamic Acid Chloromethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12ClNO2/c1-3-8(4-2)6(9)10-5-7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)OCCl |
| Nombre IUPAC | N,N-dietilcarbamato de clorometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 165.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.06 |