Learn More
(clorometil)ciclopropano (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Chloromethyl)cyclopropane (Technical Grade) |
| CAS | 5911-08-0 |
| Fórmula molecular | C4H7Cl |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Chloromethylcyclopropane, Chlorocyclopropylmethane, Cyclopropanemethyl Chloride, Cyclopropylcarbinyl Chloride, Cyclopropylchloromethane, Cyclopropylmethyl Chloride, alpha-(Chloromethyl)cyclopropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | ClCC1CC1 |
| Nombre IUPAC | clorometilciclopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 90.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0236 |