Learn More
(Clorometil)ciclopropano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367076 25 g 25 g
11357076 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06986.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5911-08-0 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
(Chloromethyl)cyclopropane was used in the synthesis of (lithiomethyl)cyclopropane and homoallyllithium via 4,4?-di-tert-butylbiphenyl or naphthalene-catalysed lithiation reaction. On reaction with isolable dialkylsilylene affords 5-silaspiro[4.4]nonane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (clorometil)ciclopropano se utilizó en la síntesis de (litiometil)ciclopropano y homoalilitio a través del 4,4′-di-terc-butilbifenilo o de la reacción de litación catalizada con naftaleno. Al reaccionar con el dialquilsilileno aislable produce un derivado del 5-silaspiro[4.4]nonano.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes, las bases y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5911-08-0
Fórmula molecular C4H7Cl
Peso molecular (g/mol) 90.55
Número MDL MFCD00001307
Clave InChI ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl cyclopropane, cylopropylmethyl chloride, cyclopropylmethyl chloride, cyclopropane, chloromethyl, chloromethyl-cyclopropane, j7okqcc0kw, unii-j7okqcc0kw, cylopropylmethylchloride, chlorocyclopropylmethane, cyclopropylchloromethane
PubChem CID 80013
SMILES ClCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Chloromethyl)cyclopropane
Punto de fusión -91°C
Densidad 0.98
Punto de ebullición 87°C to 89°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.436
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 635697
Información de solubilidad Not miscible in water.
Nombre IUPAC (clorometil)ciclopropano
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.55
Porcentaje de pureza 97%