Learn More
(clorometil)ciclohexano, TRC
Código de producto. 30364624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30364624 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30364624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3686405G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (Chloromethyl)cyclohexane
CAS 1072-95-3
Fórmula molecular C7H13Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo (Chloromethyl)cyclohexane, 1-Chloromethylcyclohexane, Cyclohexylmethyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
SMILES ClCC1CCCCC1
Nombre IUPAC (clorometil)ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 132.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.07
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.