Learn More
(clorometil)ciclohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Chloromethyl)cyclohexane |
| CAS | 1072-95-3 |
| Fórmula molecular | C7H13Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (Chloromethyl)cyclohexane, 1-Chloromethylcyclohexane, Cyclohexylmethyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2 |
| SMILES | ClCC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | (clorometil)ciclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 132.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.07 |