Learn More
Clorosulfato de clorometilo, 97%
Código de producto. 10325991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de plástico empaquetado en lata
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10325991 1 g Frasco de plástico 1 g
10652982 5 g Frasco de plástico 5 g
10003713 25 g Frasco de plástico empaquetado en lata 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10325991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330800010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49715-04-0 | CH2Cl2O3S | 164,984 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49715-04-0
Número MDL MFCD00041547
Clave InChI PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl chlorosulfate, chloromethyl chlorosulphate, chloromethylchlorosulfate, chloromethyl chlorosulfonate, chloromethyl chloranesulfonate, unii-n615783bnf, chloromethyl sulfochloridate, chlorosulfuric acid, chloromethyl ester, chloro chlorosulfonyloxy methane, chlorosulfuric acid chloromethyl ester
PubChem CID 2733556
Nombre IUPAC cloro(clorosulfoniloxi)metano
SMILES C(OS(=O)(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl chlorosulfate
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular CH2Cl2O3S
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Beilstein 01, III, 2593
Índice Merck 15, 2147
Peso molecular (g/mol) 164.984
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.99
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación