Learn More
Cloroformato de clorometilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317476
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317476 10 g 10 g
11327476 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09527.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22128-62-7 | C2H2Cl2O2 | 128.936 g/mol
Chloromethyl chloroformate is used as an intermediate in pharmaceuticals and in manufacture other chemicals. It acts as a reactant in the synthesis of aminocarbonyloxymethyl esters of diclofenac, flufenamic acid and in monomethoxypoly(ethyleneglycol) prodrugs of cyclosporin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformato de clorometilo se utiliza como intermedio en los productos farmacéuticos y en la fabricación de otros productos químicos. Actúa como reactivo en la síntesis de ésteres de aminocarboniloximetilo de diclofenaco, ácido flufenámico y en profármacos de monometoxipoli (etilenglicol) de ciclosporina A.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22128-62-7
Fórmula molecular C2H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 128.936
Número MDL MFCD00077688
Clave InChI JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl chloroformate, chloromethylchloroformate, chloroformic acid chloromethyl ester, carbonochloridic acid, chloromethyl ester, palite, chlormethylchlorformiat, clco2ch2cl, chlormethylchlorocarbonat, chloromethyl choroformate, choromethyl chloroformate
PubChem CID 62754
Nombre IUPAC carbonocloridato de clorometilo
SMILES C(OC(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl chloroformate
Punto de fusión <-20°C
Densidad 1.465
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal ClCO2CH2Cl
Índice de refracción 1.4295
Cantidad 10 g
Número UN UN2745
Beilstein 506426
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.94
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloromethyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloromethyl chloroformate