Learn More
(clorometil)benceno, Mikromol™
Código de producto. 17949709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17949709 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17949709 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0224.060500
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(clorometil)benceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Nombres de analitos o componentes alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H7 Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzylchloride, Chloromethylbenzene, alpha-Chlorotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClCc1ccccc1
Nombre IUPAC clorometilbenceno
Peso molecular (g/mol) 126.58
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 126,0236 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.