Learn More
Acetato de clorometilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloromethyl Acetate |
| CAS | 625-56-9 |
| Fórmula molecular | C3 H5 Cl O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Chloromethanol Acetate, (Acetyloxy)methyl Chloride, Acetic Acid Chloromethyl Ester Acetoxymethyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-3(5)6-2-4/h2H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCl |
| Nombre IUPAC | acetato de clorometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 108.524 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.998 |