Learn More
Cloruro de clorometoxisulfonilo, TRC
Código de producto. 30365869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365869 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30365869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36509610G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethoxysulfonyl Chloride
CAS 49715-04-0
Fórmula molecular C H2 Cl2 O3 S
Cantidad 10 g
Sinónimo Chloromethyl Chlorosulfate, Chlorosulfuric Acid, Chloromethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
SMILES ClCOS(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloro(clorosulfoniloxi)metano
Peso molecular (g/mol) 164.996
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.91