Learn More
Cloruro de clorometanosulfonilo, TRC
Código de producto. 30363421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363421 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30363421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4276995G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethanesulfonyl Chloride
CAS 3518-65-8
Fórmula molecular CH2Cl2O2S
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Chloromethanesulfonyl Chloride, (Chloromethyl)sulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
SMILES ClCS(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de clorometansulfonilo
Peso molecular (g/mol) 149
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.9153