Learn More
Cloruro de clorometanosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 3518-65-8 |
| Fórmula molecular | CH2Cl2O2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Chloromethanesulfonyl Chloride, (Chloromethyl)sulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2 |
| SMILES | ClCS(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de clorometansulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 149 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.9153 |