Learn More
Cloruro de clorometanosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12367093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12367093 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 12367093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222460050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethanesulfonyl chloride
CAS 3518-65-8
Color Blanco
Densidad 1.6500g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 81.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular CH2Cl2O2S
Fórmula lineal ClCH2SO2Cl
Número MDL MFCD00014727
Cantidad 5 g
Beilstein 01,III,2592
Gravedad específica 1.65
Sinónimo methanesulfonyl chloride, chloro, chloromethylsulfonyl chloride, chloromethanesulphonyl chloride, chlormethansulfochlorid, chlormethansulfonylchlorid, chloromesyl chloride, chloromethyl sulfonyl chloride, chlormethansulfochlorid czech, chlormethansulfonylchlorid czech, chlorid kyseliny chlormethansulfonove
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCS(Cl)(=O)=O
Nombre IUPAC cloruro de clorometansulfonilo
Peso molecular (g/mol) 148.99
PubChem CID 77054
Formula Weight (peso de la fórmula) 149
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloromethanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.