Learn More
Ácido cloroirídico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloroiridic Acid |
| CAS | 110802-84-1 |
| Fórmula molecular | H2IrCl6.x(H2O) |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dihydrogen Hexachloroiridate(IV) Hydrate, Hydrogen Hexachloroiridate(IV) Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/6ClH.Ir.H/h6*1H;;/q;;;;;;+5;/p-5 |
| SMILES | Cl[IrH](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)[ClH] |
| Nombre IUPAC | pentacloro-hidrido-λ ^{2}-cloraniliridio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.7917 |