Learn More
Ácido cloroirídico, TRC
Código de producto. 30350572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30350572 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30350572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3400051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroiridic Acid
CAS 110802-84-1
Fórmula molecular H2IrCl6.x(H2O)
Cantidad 1 g
Sinónimo Dihydrogen Hexachloroiridate(IV) Hydrate, Hydrogen Hexachloroiridate(IV) Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/6ClH.Ir.H/h6*1H;;/q;;;;;;+5;/p-5
SMILES Cl[IrH](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)[ClH]
Nombre IUPAC pentacloro-hidrido-λ ^{2}-cloraniliridio
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.7917