Learn More
Cloriodometano, TRC
Código de producto. 30011967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011967 5 g 5 g
30010660 10 g 10 g
30004773 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3823985G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-71-5
Fórmula molecular C H2 Cl I
Peso molecular (g/mol) 176.384
Sinónimo Chloromethyl Iodide, Iodochloromethane
Nombre IUPAC cloro(yodo)metano
SMILES ClCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroiodomethane
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.889