Learn More
Cloroyodometano-d2, CDN
Código de producto. 30309486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
30309486 0.5 g 0.50 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309486 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND52510.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroiodomethane-d2
CAS 129933-14-8
Fórmula molecular C D2 Cl I
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Iodochloromethane-d2
Fórmula InChI InChI=1 S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2/i1D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Cl)I
Nombre IUPAC cloro-dideuterio-yodo-metano
Peso molecular (g/mol) 178.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.9015 g/mol
Porcentaje de pureza 97 atom % D, min 98% Chemical Purity