Learn More
Cloroyodometano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11914511 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10515401 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10366451 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222155000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-71-5 , 7440-22-4
Fórmula molecular CH2ClI
Peso molecular (g/mol) 176.38
Clave InChI PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
Nombre IUPAC cloro(yodo)metano
SMILES C(Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroiodomethane
Color Rosa-rojo a amarillo
Densidad 2.4200g/mL
Punto de ebullición 108.0°C to 109.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2I
Índice de refracción 1.5812 to 1.5832
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,71
Fieser 10,89; 17,115
Gravedad específica 2.42
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Estabilizante Copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.38
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido