Learn More
Cloroyodometano, 98 %,estabilizado con cobre
Código de producto. 11498863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498863 500 g 500 g
11384559 10 g 10 g
11394559 50 g 50 g
11304569 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11498863 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11032.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176,381 g/mol
El cloroyodometano se utiliza como intermedio en productos farmacéuticos, síntesis orgánica, agroquímicos y colorantes. También es útil en la ciclopropanación (reacción de Simmon-Smith), la reacción de Mannich, la aminometilación y en la epoxidación.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El cloroyodometano se utiliza como intermedio en productos farmacéuticos, síntesis orgánica, agroquímicos y colorantes. También es útil en ciclopropanación (reacción de Simmon-Smith), reacción de Mannich, aminometilación y en epoxidación.
Solubilidad
Miscible con acetona, benceno, éter dietílico y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-71-5
Fórmula molecular CH2ClI
Número MDL MFCD00001078
Clave InChI PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
PubChem CID 11644
Nombre IUPAC cloro(yodo)metano
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroiodomethane
Nombre de nota Stabilized with copper
Densidad 2.416
Punto de ebullición 108°C to 109°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.5822
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 1730802
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetone,benzene,diethyl ether and alcohol.
SMILES ClCI
Peso molecular (g/mol) 176.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.38
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación