Learn More
Ácido cloroiodoacético, TRC
Código de producto. 30134451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134451 100 mg 100 miligramos
18071210 10 mg 10 miligramos
18012710 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367170100MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53715-09-6
Fórmula molecular C2 H2 Cl I O2
Peso molecular (g/mol) 220.39
Sinónimo 2-Chloro-2-iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, chloroiodo- (6CI, 9CI), Chloroiodoacetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-cloro-2-iodoacético
SMILES OC(=O)C(Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroiodoacetic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2ClIO2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.8788