Learn More
Clorohidroquinona (grado técnico, ~90 %), TRC
Código de producto. 30361163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361163 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30361163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36657050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorohydrochinon
CAS 615-67-8
Fórmula molecular C6 H5 Cl O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Chloroquinol, Monochlorohydroquinone, NSC 427, NSC 5934, 1,4-Dihydroxy-2-chlorobenzene, 1-Chloro-2,5-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-benzenediol, 2-Chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1,4-hydroquinone, 2-Chlorohydroquinone, Chloro-p-hydroquinone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,8-9H
SMILES Oc1ccc(O)c(Cl)c1
Nombre IUPAC 2-clorobenceno-1,4-diol
Peso molecular (g/mol) 144.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.9978