Learn More
Clorohidroquinona, 90 %, Téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10062720 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10072720 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10062720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208220050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 615-67-8 | C6H5ClO2 | 144.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-67-8
Fórmula molecular C6H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 144.56
Número MDL MFCD00002341
Clave InChI AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
PubChem CID 301
ChEBI CHEBI:27675
Nombre IUPAC 2-clorobenceno-1,4-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorohydroquinone
Nombre de nota tech., 90%
Punto de fusión 101°C to 102°C
Color Marrón a gris
Punto de ebullición 263°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 849
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorohydroquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.