Learn More
Ácido clorogénico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11457921 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
11457921 100 mg
1 options
Código de producto. 11457921 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02150618.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
El ácido clorogénico es un producto fenólico aislado de los granos de café con propiedades antimicrobianas.
El ácido clorogénico es un factor importante en el metabolismo de las plantas.
  • Actúa como antioxidante y como inhibidor de la actividad promotora de tumores de los ésteres de forbol.
  • En concentraciones tan altas como 100 m, μel ácido clorogénico no inhibe la actividad de la 5-lipoxigenasa de los leucocitos polimorfonucleares humanos que estimulan el ionóforo.
Especificaciones
CAS 327-97-9
Punto de fusión 205 °C a 215 °C
Densidad 1,28g/cm3 (Lit.)
Fórmula molecular C16H18O9
Número MDL MFCD00003862
Cantidad 100 mg
Sinónimo chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
Información de solubilidad Soluble en agua o etanol (25mg/mL, solución clara a amarilla borrosa).
Clave InChI CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
SMILES O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Nombre IUPAC (1S,3R,4R,5R)-3-{[(2E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]oxy}-1,4,5-trihidroxiciclohexano-1-ácido carboxílico
Peso molecular (g/mol) 354.31
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.3
Forma física Polvo