Learn More
Chlorogenic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16412346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16412346 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16412346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0055
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Chlorogenic acid is a major phenolic compound in coffee and tea. It plays several important and therapeutic roles such as antioxidant activity, antibacterial, hepatoprotective, cardioprotective, anti-inflammatory, antipyretic, neuroprotective, anti-obesity, antiviral, anti-microbial, anti-hypertension.
Chlorogenic acid is a major phenolic compound in coffee and tea. It plays several important and therapeutic roles such as antioxidant activity, antibacterial, hepatoprotective, cardioprotective, anti-inflammatory, antipyretic, neuroprotective, anti-obesity, antiviral, anti-microbial, anti-hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorogenic acid
Forma física Powder
CAS 327-97-9
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18O9
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo 3-O-Caffeoylquinic acid Heriguard NSC-407296
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (282.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@]1(O)C[C@@H](OC(/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2)=O)[C@H](O)[C@H](O)C1)O
Peso molecular (g/mol) 354.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.31
Porcentaje de pureza 98.96%