Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Chlorogenic acid |
| Nombre de nota | Para análisis HPLC |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.45% |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.3 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Grado | Research |
| Forma física | Polvo cristalino |