Learn More
Ácido clorogénico, 99,45 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11467921 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467921 1 g 1 g
11477921 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467921 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215061801
CAS 327-97-9
Fórmula molecular C16H18O9
Peso molecular (g/mol) 354.31
Número MDL MFCD00003862
Clave InChI CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Sinónimo chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
Nombre IUPAC (1S,3R,4R,5R)-3-{[(2E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]oxy}-1,4,5-trihidroxiciclohexano-1-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorogenic acid
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.45%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.3
Forma física Polvo cristalino