Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido clorogénico, 98 %, predominantemente trans, de semillas de café
Código de producto. 10487670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10487670 1 g Frasco de vidrio 1 g
10349283 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10487670 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 109240010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 327-97-9 | C16H18O9 | 354.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-97-9
Fórmula molecular C16H18O9
Peso molecular (g/mol) 354.31
Número MDL MFCD00003862
Clave InChI CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Sinónimo chlorogenic acid, 3-caffeoylquinic acid, chlorogenate, 3-o-caffeoylquinic acid, 3-3,4-dihydroxycinnamoyl quinic acid, heriguard, hlorogenic acid, caffeoyl quinic acid, 3-caffeoylquinate, unii-318adp12ri
PubChem CID 1794427
ChEBI CHEBI:16112
Nombre IUPAC ácido (1S,3R,4R,5R)-3-[(E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoil]oxi-1,4,5-trihidroxiciclohexano-1-carboxílico
SMILES O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\C2=CC=C(O)C(O)=C2)[C@@H]1O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorogenic acid
Nombre de nota Predominantly trans, From coffee seeds
Punto de fusión 205.0°C to 209.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 10, I, 271
Índice Merck 15, 2143
Rotación específica -36
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales, agujas y trozos