Learn More
Éster de clorometílico de ácido cloroformico, TRC
Código de producto. 18081000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18081000 10 g 10 g
18041000 50 g 50 g
18022710 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18081000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36650010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22128-62-7
Fórmula molecular C2H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 128.94
Sinónimo Chloro-formic acid Chloromethyl Ester, Chloromethoxycarbonyl Chloride, Chloromethyl Carbonochloridate, Chloromethyl Chlorocarbonate, Chloromethyl Chloroformate
Nombre IUPAC carbonocloridato de clorometilo
SMILES C(OC(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroformic Acid Chloromethyl Ester
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1-6-2(4)5/h1H2