Learn More
Cloroformo, para análisis de trazas metálicas, estabilizado con amileno, Primar™, Fisher Chemical
Código de producto. 10753791 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
2,5 l, frasco de vidrio ámbar
Código de producto.
10753791 2,5 l, frasco de vidrio ámbar
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10753791 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/4961/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Punto de fusión -63°C
CAS 67-66-3
Color Incolora
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Fórmula molecular CHCl3
Presión de vapor 213mbar at 20°C
Número MDL 826
Viscosidad 0.56 mPaS at 20°C
Punto de ebullición 61°C
Clave InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Nombre IUPAC triclorometano
Peso molecular (g/mol) 119.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.38g/mol